Print…
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954047-1G OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA 435 EUR
APOSOR954047-1G APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂S
Peso Molecular: 182.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094046
Número CAS: 21101-79-1