Print…
4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR954026-1G OR954026-250MG
APOSOR954026-1GEA 487 EUR
APOSOR954026-1G APOSOR954026-250MG
4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
4-Methoxymethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06375934
Número CAS: 67003-50-3