Print…
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Methylphenoxy)ethanamine
OR953999-1G OR953999-250MG
APOSOR953999-1GEA 140 EUR
APOSOR953999-1G APOSOR953999-250MG
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₄ClNO
Peso Molecular: 187.67 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02667723
Número CAS: 6487-99-6