Print…
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-((Methylamino)methyl)benzonitrile
OR953944-1G OR953944-5G
APOSOR953944-1GEA 66.7 EUR
APOSOR953944-1G APOSOR953944-5G
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09738490
Número CAS: 34403-48-0