Print…
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953943-1G OR953943-250MG
APOSOR953943-1GEA 632 EUR
APOSOR953943-1G APOSOR953943-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06753266
Número CAS: 34385-94-9