3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953934-1G
OR953934-5G
APOSOR953934-1GEA
85.7
EUR
APOSOR953934-1G
APOSOR953934-5G
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Fórmula:
C₉H₁₂N₂O Peso Molecular: 164.2044 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01168905 Número CAS: 33322-60-0 |