Print…
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 163 EUR
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BClNO₃
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08436014
Número CAS: 874288-10-5