Print…
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953872-1G OR953872-250MG
APOSOR953872-1GEA 712 EUR
APOSOR953872-1G APOSOR953872-250MG
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Peso Molecular: 161.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738922
Número CAS: 43170-96-3