Print…
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-Phg(4-Cl)-OH, 4-Chloro-L-2-phenylglycine, L-2-(4-Chlorophenyl)glycine, (S)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
OR953851-25G OR953851-5G
APOSOR953851-25GEA 265 EUR
APOSOR953851-25G APOSOR953851-5G
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
H-Phg(4-Cl)-OH
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Peso Molecular: 185.6 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701467
Número CAS: 67336-19-0