Print…
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9538-10G OR9538-1G OR9538-5G
APOSOR9538-10GEA 277 EUR
APOSOR9538-10G APOSOR9538-1G APOSOR9538-5G
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Fórmula: C₂BrClN₂S
Ponto de ebulição: 192…194 °C
Ponto de Fusão: 24…25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799287
Número CAS: 37159-60-7