Print…
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR953758-250MG OR953758-1G
APOSOR953758-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR953758-250MG APOSOR953758-1G
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅ClIN
Peso Molecular: 253.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD16610529
Número CAS: 1197957-18-8