Print…
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953714-1G OR953714-5G
APOSOR953714-1GEA 190 EUR
APOSOR953714-1G APOSOR953714-5G
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine 90%
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine
Fórmula: C₈H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462177
Número CAS: 62821-89-0