Print…
3,4-Dicianoanilina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
OR953694-25G OR953694-100G
APOSOR953694-25GEA 139 EUR
APOSOR953694-25G APOSOR953694-100G
3,4-Dicianoanilina 97%
3,4-Dicianoanilina
Fórmula: C₈H₅N₃
Peso Molecular: 143.15 g/mol
Ponto de ebulição: 321
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041741
Número CAS: 56765-79-8