Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
1,2-Benzisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Ethoxycarbonyl-1,2-benzisoxazole, Ethyl 1,2-Benzisoxazole-3-carboxylate
OR953650-1G
OR953650-250MG
APOSOR953650-1GEA
719
EUR
APOSOR953650-1G
APOSOR953650-250MG
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate
Fórmula:
C₁₀H₉NO₃ Peso Molecular: 191.1834 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06659787 Número CAS: 57764-49-5 |