Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953534-100MG
OR953534-1G
OR953534-250MG
APOSOR953534-100MGEA
422
EUR
APOSOR953534-100MG
APOSOR953534-1G
APOSOR953534-250MG
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Quinolin-8-ylacetic acid
Fórmula:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08691265 Número CAS: 152150-04-4 |