2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953526-1G
OR953526-5G
APOSOR953526-1GEA
502
EUR
APOSOR953526-1G
APOSOR953526-5G
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide 95%
2-Cyano-N-(2-phenylethyl)acetamide
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂O Peso Molecular: 188.23 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00552868 Número CAS: 51838-02-9 |