Print…
Ethyl 2,4-dimethylbenzoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2,4-dimethylbenzoate
OR953516-100G OR953516-25G OR953516-5G
APOSOR953516-100GEA 261 EUR
APOSOR953516-100G APOSOR953516-25G APOSOR953516-5G
Ethyl 2,4-dimethylbenzoate 96%
Ethyl-2,4-dimethylbenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015438
Número CAS: 33499-42-2