Print…
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953479-100MG OR953479-1G
APOSOR953479-100MGEA 168 EUR
APOSOR953479-100MG APOSOR953479-1G
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Ethyl-4-methylthiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₀O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06654975
Número CAS: 40808-25-1