Print…
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953478-10G OR953478-1G OR953478-5G
APOSOR953478-10GEA 0 EUR
APOSOR953478-10G APOSOR953478-1G APOSOR953478-5G
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(R)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00866571
Número CAS: 136236-51-6