2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953477-1G
OR953477-5G
APOSOR953477-1GEA
0
EUR
APOSOR953477-1G
APOSOR953477-5G
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2',6'-Dihydroxy-4'-methylacetophenone
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06656138 Número CAS: 1634-34-0 |