Print…
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1,4-Benzodioxane-2-carboxylate, Methyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate
OR953413-1G OR953413-5G
APOSOR953413-1GEA 97.3 EUR
APOSOR953413-1G APOSOR953413-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00297092
Número CAS: 3663-79-4