Print…
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
OR953411-10G OR953411-1G OR953411-5G
APOSOR953411-10GEA 822 EUR
APOSOR953411-10G APOSOR953411-1G APOSOR953411-5G
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09999133
Número CAS: 37131-89-8