Print…
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953399-1G OR953399-250MG
APOSOR953399-1GEA 435 EUR
APOSOR953399-1G APOSOR953399-250MG
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00996156
Número CAS: 180741-46-2