Print…
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953396-1G OR953396-5G
APOSOR953396-1GEA 219 EUR
APOSOR953396-1G APOSOR953396-5G
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₂₀Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09455608
Número CAS: 20845-38-9