Print…
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclopropyl(phenyl)methanamine
OR953381-250MG OR953381-1G OR953381-5G
APOSOR953381-250MGEA 105 EUR
APOSOR953381-250MG APOSOR953381-1G APOSOR953381-5G
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine 97%
1-Cyclopropyl-1-phenylmethanamine
Fórmula: C₁₀H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05191945
Número CAS: 23459-38-3