Print…
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR953353-100G OR953353-25G OR953353-5G OR953353-500G
APOSOR953353-100GEA 0 EUR
APOSOR953353-100G APOSOR953353-25G APOSOR953353-5G APOSOR953353-500G
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Ponto de Fusão: 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00214247
Número CAS: 15028-41-8