Print…
N-Methylcyclopropanamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953254-1G OR953254-5G
APOSOR953254-1GEA 0 EUR
APOSOR953254-1G APOSOR953254-5G
N-Methylcyclopropanamine hydrochloride 95%
N-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09997746
Número CAS: 67376-94-7