Print…
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-Morpholinecarboxylate
OR953214-1G OR953214-250MG OR953214-5G
APOSOR953214-1GEA 168 EUR
APOSOR953214-1G APOSOR953214-250MG APOSOR953214-5G
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Methyl-3-morpholinecarboxylate
Fórmula: C₆H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038676
Número CAS: 126264-49-1