Print…
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953168-10G OR953168-1G OR953168-5G
APOSOR953168-10GEA 754 EUR
APOSOR953168-10G APOSOR953168-1G APOSOR953168-5G
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01755876
Número CAS: 28920-67-4