Print…
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Methylsulphonyl)propan-1-ol
OR953133-10G OR953133-1G OR953133-5G
APOSOR953133-10GEA 95.7 EUR
APOSOR953133-10G APOSOR953133-1G APOSOR953133-5G
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol
Fórmula: C₄H₁₀O₃S
Peso Molecular: 138.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01696727
Número CAS: 2058-49-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III