Print…
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-pyrimidinecarboxylate
OR953072-1G OR953072-25G OR953072-5G
APOSOR953072-1GEA 56.7 EUR
APOSOR953072-1G APOSOR953072-25G APOSOR953072-5G
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyrimidine-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832999
Número CAS: 62846-82-6