Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR953064-1G
OR953064-5G
APOSOR953064-1GEA
0
EUR
APOSOR953064-1G
APOSOR953064-5G
Methyl thiazole-2-carboxylate 98%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Fórmula:
C₅H₅NO₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18075580 Número CAS: 55842-56-3 |