2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
2-(4-Piperidyl)isopropyl Alcohol
OR953011-25G
OR953011-5G
APOSOR953011-25GEA
330
EUR
APOSOR953011-25G
APOSOR953011-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol 96%
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Fórmula:
C₈H₁₇NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06797159 Número CAS: 22990-34-7 |