Print…
Boc-D-Alanine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 74.1 EUR
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
Boc-D-Alanine 98%
Boc-D-Alanine
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063123
Número CAS: 7764-95-6