Print…
Ethyl 2,3-dimethylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952926-1G OR952926-25G OR952926-5G
APOSOR952926-1GEA 102 EUR
APOSOR952926-1G APOSOR952926-25G APOSOR952926-5G
Ethyl 2,3-dimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,3-dimethylbenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017523
Número CAS: 104175-24-8