Print…
2-(4-Methylphenoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952890-1G OR952890-5G
APOSOR952890-1GEA 219 EUR
APOSOR952890-1G APOSOR952890-5G
2-(4-Methylphenoxy)aniline 98%
2-(4-Methylphenoxy)aniline
Fórmula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035923
Número CAS: 20927-98-4