Print…
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
OR952849-100G OR952849-500G
APOSOR952849-100GEA 91.5 EUR
APOSOR952849-100G APOSOR952849-500G
3',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002290
Número CAS: 51863-60-6