Print…
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR952757-1G OR952757-25G OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA 27.7 EUR
APOSOR952757-1G APOSOR952757-25G APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅BrN₂O₂
Peso Molecular: 205.02 g/mol
Ponto de Fusão: 200…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00463988
Número CAS: 84547-86-4