Print…
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR952727-1G OR952727-250MG
APOSOR952727-1GEA 209 EUR
APOSOR952727-1G APOSOR952727-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 98%
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Fórmula: C₁₀H₉ClO
Peso Molecular: 180.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796577
Número CAS: 68449-32-1