Print…
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Methoxy-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Keto-5-methoxyvalerate, 3-Keto-5-methoxyvaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate
OR952690-1G OR952690-5G
APOSOR952690-1GEA 92.8 EUR
APOSOR952690-1G APOSOR952690-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 56…57 °C/0,075mmHg
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042840
Número CAS: 62462-05-9