Print…
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952514-1G OR952514-250MG
APOSOR952514-1GEA 451 EUR
APOSOR952514-1G APOSOR952514-250MG
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235134
Número CAS: 540497-47-0