Print…
(1-Chloroethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Phenylethyl chloride
OR9525-25ML OR9525-500ML
APOSOR9525-25MLEA 125 EUR
APOSOR9525-25ML APOSOR9525-500ML
(1-Chloroethyl)benzene 97%
(1-Chloroethyl)benzene
Fórmula: C₆H₅CHClCH₃
Número MDL : MFCD00018870
Número CAS: 672-65-1