Print…
3-Chlorophenethyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chlorophenethyl Bromide
OR952414-1G OR952414-25G
APOSOR952414-1GEA 101 EUR
APOSOR952414-1G APOSOR952414-25G
3-Chlorophenethyl bromide 97%
3-Chlorophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrCl
Peso Molecular: 219.51 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117465
Número CAS: 16799-05-6