Print…
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2,5-dimethyl-4-nitrobenzene
OR9524-25G OR9524-1G OR9524-5G
APOSOR9524-25GEA 352 EUR
APOSOR9524-25G APOSOR9524-1G APOSOR9524-5G
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de Fusão: 78…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087057
Número CAS: 34633-69-7