Print…
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR952366-10G OR952366-25G OR952366-5G
APOSOR952366-10GEA 116 EUR
APOSOR952366-10G APOSOR952366-25G APOSOR952366-5G
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08572143
Número CAS: 25699-98-3