Print…
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-chloro-5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-chloro-5-methylnicotinate
OR952283-1G OR952283-250MG
APOSOR952283-1GEA 106 EUR
APOSOR952283-1G APOSOR952283-250MG
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Peso Molecular: 185.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375372
Número CAS: 65169-43-9