Print…
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9522-1G OR9522-250MG OR9522-5G
APOSOR9522-1GEA 75.4 EUR
APOSOR9522-1G APOSOR9522-250MG APOSOR9522-5G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Fórmula: C₉H₁₀N₄O
Ponto de Fusão: 180…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00269303
Número CAS: 144835-67-6