Print…
Glycine dimethylamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-N,N-dimethylacetamide
OR952034-1G OR952034-5G
APOSOR952034-1GEA 86.1 EUR
APOSOR952034-1G APOSOR952034-5G
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Fórmula: C₄H₁₀N₂O
Peso Molecular: 102.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06655265
Número CAS: 1857-19-8
UN: 2735
ADR: 8 III