Print…
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9520-1G OR9520-5G OR9520-25G
APOSOR9520-1GEA 84.1 EUR
APOSOR9520-1G APOSOR9520-5G APOSOR9520-25G
2,6-Dinitro-4-methylanisole
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Fórmula: C₈H₈N₂O₅
Ponto de Fusão: 124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192097
Número CAS: 29455-11-6
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II