Print…
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR951968-10G OR951968-1G OR951968-5G
APOSOR951968-10GEA 226 EUR
APOSOR951968-10G APOSOR951968-1G APOSOR951968-5G
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781352
Número CAS: 885519-03-9